Moisture Analyser, MB32
Fournisseur: OHAUS
30971922
611-5848EA 1950 EUR InStock
611-5848
Moisture Analyser, MB32
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Perfect for routine moisture testing.
  • An LCD with second line display, navigation knob, and intuitive operation system makes for convenient routine moisture testing
  • The new carbon fiber heating technology and upgraded loadcell shortens analysis time, saves power and keeps results accurate and consistent
  • Robust, slim design with a strong housing ensures MB32's durability even in harsh environments
  • External calibration
The MB32 features a redesigned housing with stronger material, innovative carbon fiber heating technology and an upgraded load cell forMore Product Information
New Product
Collapse All
Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
MB32 1 611-5848
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité