Moisture Analyser, MB62
Fournisseur: OHAUS
30971923
611-5849EA 2590 EUR InStock
611-5849
Moisture Analyser, MB62
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Designed for durability and flexible performance in a variety of moisture applications.
  • Designed with durability and simplicity in mind, the wide 5" LCD display, knob control, and new carbon fiber heating technology guarantee a longer service life and reliable results
  • Flexible method and sample management with 4 drying profiles, 7 shut off criteria and library storage for up to 20 methods, and 100 results with sample ID for easy recall
  • Understand the status of your test and machine at all times
  • The indication curve shows the status of the test, and the
More Product Information
New Product
Collapse All
Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
MB62 1 611-5849
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité