L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Poids d'étalonnage, classe F2
Fournisseur: VWR Collection
611-8095EA 176 EUR InStock
611-8095 611-8096 611-8097 611-8098 611-8099 611-8100 611-8125 611-8126 611-8127 611-8128 611-8129 611-8130 611-8154 611-8155 611-8156 611-8157 611-8158 611-8159 611-8160 611-8161 611-8162 611-8163 611-8164 611-8165 611-8166 611-8167 611-8168 611-8169 611-8170 611-8171 611-8172 611-8173 611-8174 611-8175 611-8176 611-8177 611-8178 611-8179 611-8180 611-8181 611-8182 611-8183 611-8184 611-8185 611-8186 611-8187 611-8188 611-8189 611-8190 611-8195 611-8196 611-8197 611-8198 611-8199 611-8200 611-8223 611-8224 611-8225 611-8226 611-8227
VWR®, Poids d'étalonnage, classe F2
Poids Poids d'étalonnage
Poids en acier inoxydable de classe F2 pour les utilisateurs nécessitant des niveaux intermédiaires de valeurs de tolérance pour la calibration et les pesées quotidiennes.
  • Poids en fil jusqu'à 500 mg en alliage de cobalt
  • Numéro d'identification de traçabilité pour tous les poids à partir de 1 g
  • Gravure laser qui améliore la lisibilité des marquages
  • Disponibles avec ou sans certificat COFRAC
Certifications: Conformes aux normes OIML R111.
Informations de commande: Tous les poids de 1 mg à 20 kg sont disponibles avec ou sansMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité