VWR®, Poids blocs, classe M1
Fournisseur: VWR Collection
611-8298EA 101 EUR InStock
611-8298 611-8299 611-8300 611-8323 611-8324 611-8325 611-8326 611-8327
VWR®, Poids blocs, classe M1
Poids Poids d'étalonnage
Poids rectangualires en fonte (densité 7,2 g/cm³).
  • Numéro d'identification unique et indélébile, garantissant la traçabilité
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Certifications: Conformité OIML et accréditation COFRAC.
Conditionnement: Les poids blocs sont fournis dans un emballage en carton, pour les protéger pendant le transport.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité