Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Batterie externe rechargeable

Fournisseur: VWR Collection
611-8684EA 162 EUR InStock
611-8684
Batterie externe rechargeable
Piles
Batterie écologique pour remplacer les batteries plomb-acide dont le transport est désormais limité/interdit.

  • Batterie au lithium-ion longue durée - jusqu'à 40 heures - en fonction du périphérique connecté et de l'utilisation
  • Temps de charge rapide de la batterie : 5 heures
  • Voyants d'état de charge
  • 3 sorties (2 ports USB et 1 CC 9 /12 V)
  • Capacité: 10000 mAh/37 W

Pour une utilisation avec certaines balances VWR sur l'ensemble du laboratoire, de l'usine ou sur toute surface plane. Toutefois, la batterie possède d'autres applications très utiles avec les smartphones, les tablettes, les iPod ou une gamme d'appareils alimentés par le biais d'un port USB.

Poids: 304 g
L×P×H: 120×80×23 mm

Adaptée à une utilisation avec les balances VWR® suivantes : 611-2292; 611-2293; 611-2295; 611-2296; 611-2297; 611-2298; 611-2299; 611-2300; 611-2301; 611-2302; 611-2303; 611-2304; 611-2305; 611-2306; 611-2307; 611-2308; 611-2309; 611-2310; 611-2311; 611-2319; 611-2320; 611-2321; 611-2371; 611-2372; 611-2373; 611-2548; 611-2565; 611-2600; 611-2605; 611-2606; 611-2607; 611-2610; 611-2629; 611-8622; 611-8623; 611-8624.

Information de livraison: Fournie avec un câble USB en spirale ; 10 adaptateurs de sortie vers des périphériques différents (micro-USB, mini-USB, PSP, NDS, Nokia N70, LG KG800, Sony K750, Samsung G600, Samsung D800, Apple iPod/iPhone/iPad) - 6 adaptateurs pour ordinateur portable et netbook A =Sony, B=Toshiba, NEC, C=IBM, Acer, Toshiba, D=HP, NEC, G=Acer, Compaq, Asus Benq, H=Samsung) ; chargeur de voiture 12 V et adaptateur d'alimentation secteur avec prise EU.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité