VWR®, Poids d'étalonnage, classe 1
Fournisseur: VWR Collection
611-8759EA 86 EUR InStock
611-8759 611-8760 611-8761 611-8762 611-8763 611-8764 611-8765 611-8766
VWR®, Poids d'étalonnage, classe 1
Poids Poids d'étalonnage
Poids en acier inoxydable de classe 1, pour le contrôle précis et l'étalonnage de balances électroniques.
Certifications: ASTM
Information de livraison: Les poids individuels sont fournis sans certificat.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité