Plane weighing glass, according to Heidbrink
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
2.873.902
611-9090EA 84.4 EUR InStock
611-9090
Plane weighing glass, according to Heidbrink
Nacelles Nacelles de pesée
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For all weighings in which there is an advantage when the sample is divided in thin layers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité