Weighing boats, aluminium
Fournisseur: HEATHROW
HS14521A
611-9111EA 13.7 EUR InStock
611-9111
Weighing boats, aluminium
Nacelles Nacelles de pesée
These aluminium weighing boats are sturdy yet lightweight.
  • Boats feature a smooth, flat bottom for sample handling and a flanged, crimped wall for rigidity
  • Finger tab handle can be etched for identification prior to weighing
  • Disposable
They can be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating, drying, or a great dust cover for open vessels.
Certifications: FDA/food-grade compliant.
Conditionnement: Packs of 100.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité