Copper(II) ionophore I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
61193-50MG
61193-50MGEA 272 EUR InStock
61193-50MG
Copper(II) ionophore I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Copper(II) ionophore I
Formule: C₂₆H₄₄N₂S₄
MW: 512,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214160
Numéro CAS: 125769-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff1937fb0eff4e411c3b5d68ad8c8ab9ff9c8f47&vid=4e53b8fe48cc2e9f6628e1d9f3d3a84ff37429a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité