Porte-pipettes circulaire
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189550000
612-0013EA 86.3 EUR InStock
612-0013
Porte-pipettes circulaire
Portoirs pour pipettes
Pipette support stand made of white PP.
  • Pour 28 pipettes
  • 10 trous de Ø 14 mm
  • 18 trous de Ø 11 mm
Ø×H: 178×178 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité