Seringues à insuline, Omnican® 20
Fournisseur: B. Braun
9161619S
612-0140EA 71.1 EUR InStock
612-0140
Seringues à insuline, Omnican® 20
Seringues Seringues médicales
Insulin syringe made of PP/PS with round shaped cylinder with black scale.
  • Piston with double sealing ring
  • Protective caps at the ends of the syringe for sterility
  • Integral piston stops
  • Latex-free
The crystal-clear barrel of the syringe makes sure that air bubbles are easily identified.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité