Burettes, straight stopcock, Schellbach, FORTUNA®
Fournisseur: Poulten & Graf
1.0083402G
612-0564EA 67.9 EUR InStock
612-0564
Burettes, straight stopcock, Schellbach, FORTUNA®
Burettes
Borosilicate glass 3.3, class AS.
  • Calibrated to deliver 'Ex'
  • Schellbach stripe, blue enamel graduations
*Short form
Certifications: EN ISO 385
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité