Pasteur pipettes
Fournisseur: HILGENBERG GMBH
3177102
612-0905EA 654 EUR InStock
612-0905
Pasteur pipettes
Pipettes Pipettes Pasteur
Pipettes made from soda lime glass.
  • With constriction
  • Available with open tip (unplugged) or with closed tip (with cotton plug)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité