Accessoires
Fournisseur: Brand
28205
612-1199EA 153 EUR InStock
612-1199
Accessoires
Pipettes
Ces tampons 100% coton peuvent prolonger le délai de livraison et influencer la précision de la mesure.
Pour les essais utilisant des pipettes avec tampons d'ouate insérés par bouchonneuse, les résultats se sont avérés compris dans les limites d'erreur.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité