Aide au pipetage pour micropipettes
Fournisseur: Brand
709110
612-1449EA 3 EUR InStock
612-1449
Aide au pipetage pour micropipettes
Pipettes Poires pour pipettes
Tube en plastique PET, adaptateur en silicone et poire de pipetage en TPE avec orifice d'aération.
  • En particulier pour les micropipettes BLAUBRAND® intraEND (> 1 µl)
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité