VWR®, Pipettes-paille
Fournisseur: VWR Collection
612-1675EA 55.9 EUR InStock
612-1675
VWR®, Pipettes-paille
Pipettes Pipettes pailles
Pipettes pailleuses en PP, irradiées, jetables, stériles, sans graduation.
  • Traçabilité, incluant la date de péremption sur l'emballage secondaire
  • Sachet à fermeture à glissière avec fermeture par pression assurant la protection des produits
  • Sceau d'inviolabilité pour garantir la stérilité du produit
Attention: *Le(s) produit(s) ci-dessous ne relèvent pas du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité