Pipettes Pasteur avec bulbe à forme aplatie
Fournisseur: ALPHA LABORATORIESCHEMICALS
LW4295
612-1731EA 54.7 EUR InStock
612-1731
Pipettes Pasteur avec bulbe à forme aplatie
Pipettes Pipettes Pasteur
Non toxiques, en LDPE de qualité alimentaire.
  • Pour les applications de distribution et de mélange ainsi que pour les fabricants de kits de diagnostic
  • Idéales pour les tests au latex, les tests de grossesse et les cartes de groupe sanguin
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité