Pipettes Pasteur, Micro
Fournisseur: ALPHA LABORATORIESCHEMICALS
LW4242
612-1761EA 64.2 EUR InStock
612-1761
Pipettes Pasteur, Micro
Pipettes Pipettes Pasteur
Non toxiques, en LDPE de qualité alimentaire.
  • Pour tubes et cuvettes de petit diamètre
  • Thermoscellables pour le transport
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité