Plateau porte-pipettes pour tiroir
Fournisseur: KARTELL
252
612-1805EA 59.1 EUR InStock
612-1805
Plateau porte-pipettes pour tiroir
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour pipettes
En PVC, blanc.
  • Conçu pour contenir jusqu'à 30 pipettes
  • Quatre compartiments accueillant des pipettes de 1, 2, 5, 10 ml
l×p×h : 425×300×30 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité