Plateau porte-pipettes
Fournisseur: KARTELL
996
612-1810EA 31 EUR InStock
612-1810
Plateau porte-pipettes
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour pipettes
En PVC.
  • Very useful workstation holder for items other than pipettes
  • For 7 pipettes diameter <20 mm or for 16 pipettes diameter <10 mm
  • For pipettes of all lengths
W×D×H: 283×216×40 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité