Porte-pipettes
Fournisseur: KARTELL
255
612-1812EA 27.4 EUR InStock
612-1812
Porte-pipettes
Portoirs pour pipettes
Stand made from PP, for 16 pipettes.
  • Pour 8 pipettes d'un diamètre <10 mm et 8 pipettes d'un diamètre <15 mm
  • Petits trous à la base pour permettre le drainage
W×D×H: 200×75×150 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité