Pipeteur, pipetus®
Fournisseur: HIRSCHMANN
9907200
612-1874EA 562 EUR InStock
612-1874
Pipeteur, pipetus®
Pipettes Pipeteurs
Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml.
  • Unique et écologique avec jusqu'à 50 h d'autonomie, piles NiMH sans cadmium
  • Affichage couleur pour le contrôle visuel de l'état de charge des piles, du mode de pipetage choisi (Ex ou soufflage) et de la vitesse choisie
  • Sûr grâce à la soupape anti-retour et aux soupapes très sensibles pour un réglage précis des ménisques
  • Silencieux par son moteur à pompe sans vibration
  • Adaptateur en silicone pour un positionnement parfaitement étanche de chaque pipette
Cette pipette est dotée d'une membrane filtrante en PTFE hydrophobe de porosité 0,2 µm, d'une technologie de charge intelligente, ne présente pas d'effet mémoire et intègre une protection contre la surcharge des piles grâce à une commande par microprocesseur. La touche « Speed » permet de choisir la vitesse de pipetage idéale parmi les cinq proposées, avec indicateur de couleur.
Informations de commande: fourni avec le chargeur et la plaque, deux filtres en PTFE, une soupape de sécurité et un support mural.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité