Pipeteur, micro-classic
Fournisseur: Brand
25900
612-1912EA 61.3 EUR InStock
612-1912
Pipeteur, micro-classic
Pipettes Pipeteurs
Ce pipeteur pour micropipettes à usage unique à trait circulaire et autres pipettes de petits volume jusqu'à 1 ml (pipettes à dilution de sang par exemple) présente un diamètre de l'extrémité supérieure de 5 mm maximum.
  • Forme ergonomique et manipulation simple pour un grand confort de travail
  • Pour laboratoires IVF et laboratoires médicaux
  • Réduit le risque d'infection lors de travaux avec du matériel infectieux
  • Adaptateur pivotable et tuyau d'aspiration autoclavables
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Micro-classic avec 1 tuyaux de rechange 1 612-1912
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité