L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Poires à pipeter de sécurité, Standard/Universal/Flip
Fournisseur: VWR Collection
612-1930EA 19.6 EUR InStock
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, Poires à pipeter de sécurité, Standard/Universal/Flip
Pipettes Poires pour pipettes
En caoutchouc naturel.
  • Pour les pipettes jaugées et graduées jusqu'à 10 ml (Standard) ou 100 ml (Universal/Flip)
  • Standard/Universal: trois vannes de ventilation
  • Flip: seulement deux points de fonctionnement pour un usage facilité (libération par l'intermédiaire d'une vanne automatique amovible)
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Poire à pipeter Standard rouge 1 612-1930
Poire à pipeter Standard bleu 1 612-2008
Poire à pipeter Universal rouge 1 612-1931
Poire à pipeter Universal bleu 1 612-2004
Poire à pipeter Flip rouge 1 612-1920
Poire à pipeter Flip bleu 1 612-1947
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité