Pipette bulbs
Fournisseur: DELTALAB
19195
612-1939EA 185 EUR InStock
612-1939
Pipette bulbs
Pipettes Poires pour pipettes
Pipetting bulb made of silicone (translucent white).
  • Designed for pipetting with plastic and glass pipettes
  • Silicone has a thermal and chemical resistance superior to latex
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité