VWR®, Poires à pipeter de sécurité, Standard/Universal/Flip
Fournisseur: VWR Collection
612-1930EA 19.6 EUR InStock
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, Poires à pipeter de sécurité, Standard/Universal/Flip
Pipettes Poires pour pipettes
En caoutchouc naturel.
  • Pour les pipettes jaugées et graduées jusqu'à 10 ml (Standard) ou 100 ml (Universal/Flip)
  • Standard/Universal: trois vannes de ventilation
  • Flip: seulement deux points de fonctionnement pour un usage facilité (libération par l'intermédiaire d'une vanne automatique amovible)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité