Kit de remise à zéro automatique de burette, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3645-2550
612-2587EA 45.7 EUR InStock
612-2587
Kit de remise à zéro automatique de burette, Nalgene®
Burettes
Pour la remise à zéro automatique de toute burette en plastique ou en verre.
Constitué d'un flacon de 1000 ml en PEBD, d'un tube en PVC transparent de 1,2 m, d'un tube de remplissage en PP et d'un adaptateur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité