Pipeteur, pipetus®-junior
Fournisseur: HIRSCHMANN
9902000
612-2604EA 160 EUR InStock
612-2604
Pipeteur, pipetus®-junior
Pipettes Pipeteurs
Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,5 to 25 ml.
  • Easy, ergonomic, safe and accurate
  • Total expulsion of the liquid simply by pressing the button on the back of the instrument
  • The integrated, hydrophobic PTFE membrane filter ensures the pipette is protected against accidental overfilling
Full pressure on the fill button allows suction of around 2 ml. By pressing on the empty button, the pipette is emptied gravimetrically and the degree of pressure on the button determines the rate of flow.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité