Cleaning concentrate, liquid, rea-phos®
Fournisseur: HIRSCHMANN
9740101
612-2622EA 37.4 EUR InStock
612-2622
Cleaning concentrate, liquid, rea-phos®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Nettoyant de surface pour tous les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique et métal (à l'exception de l'aluminium et du zinc). Particulièrement adapté au nettoyage des équipements utilisés dans la détermination des niveaux de phosphate, tels que les laboratoires d'analyses de l'eau. Agents actifs respectueux de l'environnement, car biodégradables.
  • Nettoyant rapide sans phosphate
  • Efficacité semblable à celle des agents de nettoyage pour laboratoire contenant du phosphate
  • Peut être utilisé avec de l'eau calcaire
  • Extrêmement économique : solution de travail généralement à 1%
  • Adapté aux bains de nettoyage à ultrasons
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité