VWR®, Poires pour pipettes
Fournisseur: VWR Collection
612-2691EA 50.9 EUR InStock
612-2691 612-2693
VWR®, Poires pour pipettes
Pipettes Poires pour pipettes
En latex naturel.
  • Pour pipettes Pasteur, petites pipettes et compte-gouttes médicaux
Capacité : 1 à 2 ml
Longueur: 43/52 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité