VWR®, Poires pour pipettes et seringues de grande capacité
Fournisseur: VWR Collection
612-2699EA 6.1 EUR InStock
612-2699 612-2700 612-2701 612-2702
VWR®, Poires pour pipettes et seringues de grande capacité
Pipettes Poires pour pipettes
En caoutchouc rouge.
  • Pour pipettes et seringues de grande capacité
  • Parois épaisses
  • Manipulation aisée
Capacité: 12 - 150 ml
Diamètre d'ouverture: 4,0 - 6,3 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité