VWR®, Poires à pipeter de sécurité
Fournisseur: VWR Collection
612-2703EA 26.9 EUR InStock
612-2703
VWR®, Poires à pipeter de sécurité
Pipettes Poires pour pipettes
En caoutchouc rouge avec raccord en plastique blanc et adaptateur conique en silicone, autoclavables.
  • For large and small capacity pipettes
  • Conical adapter connects pipettes more securely, avoids breakages because it requires less force to fit on the bulb
  • Elastic cord for attaching the bulb to a reagent vessel or to a user's wrist
Capacity: 15 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité