L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pipeteur automatique, Midi Plus™
Fournisseur: Sartorius
710931
612-2715EA 566 EUR InStock
612-2715
Pipeteur automatique, Midi Plus™
Pipettes Pipeteurs
Rechargeable, sans fil et léger, le pipeteur Midi Plus™ est utilisable avec toutes les pipettes en plastique, en verre, de type Pasteur entre 1 et 100 ml et avec les pointes pour pipettes Sartorius Proline® 5 et 10 ml.
  • Avec filtre hydrophobe autoclavable de 0,45 µm empêchant toute aspiration excessive
  • Raccords interchangeables pour les pointes de pipettes 5 et 10 ml
  • Témoin de charge des piles
  • Support intégré permettant de garder la pipette dans le pipeteur quand celui-ci est posé sur la paillasse
  • Piles rechargeables (AA, 3×1,2 V) garantissant environ 7
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité