Portoir pour pipettes magnétiques
Fournisseur: HEATHROW
HS20612M
612-2994EA 110 EUR InStock
612-2994
Portoir pour pipettes magnétiques
Portoirs pour pipettes
En plastique ABS bleu
  • Pour les pipettes de culture cellulaire et standard de 0,1 à 25 ml
  • Aimanté aux 4 coins, il peut être fixé sur un réfrigérateur, une armoire métallique
  • Quatre compartiments pour le stockage de différentes pipettes
W×D×H: 85×290×410 mm
Informations de commande: fourni avec deux supports pour poire à pipeter, pipeteur, aide au pipetage.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité