L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Embouts de pipettes
Fournisseur: VWR Collection
612-2914EA 54 EUR InStock
612-2914 612-2915 612-2599 612-2913 612-2999
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Embouts de pipettes
Pointes de pipettes
Embouts rangés dans des MultiTrays®. Compatible avec la plupart des micropipettes, à l’exception de 612-2913 qui est compatible avec les micropipettes Gilson® et Labmate®. MultiBox® plus est une boîte en PP autoclavable avec couvercle anti-poussière, à charnière et coulissant, qui peut être ouvert complètement ou partiellement. MultiBox® est adaptée à une utilisation avec tous les MultiTrays®.
  • Les embouts se calent fermement sur les cônes de micropipettes, possèdent une forme droite permettant une manipulation optimale, et offrent une rétention de liquides
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité