Fioles volumétriques pour la détermination de la teneur en huile, graduation blanche, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
365538
612-3805EA 142 EUR InStock
612-3805
Fioles volumétriques pour la détermination de la teneur en huile, graduation blanche, SILBERBRAND
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3.3, avec bouchon en verre NS creux.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Subdivision 0 to 5 ml (Error limit 0,10 ml ±)
  • Subdivision 5 to 30 ml (Error limit 0,5 ml ±)
Pour la détermination de teneur en huile dans les émulsions huileuses/aqueuses (p. ex. perçage d'huile).
Certifications: DIN 51368.
Collapse All
Capacité RN Division Tolérance Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 ml 19/26 0 - 5 ml; 5 - 30 ml ± 0,2 ml 1 612-3805
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité