L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Volumetric Flasks, Class A, Glass, Amber, NS Plastic Stopper
Fournisseur: VWR Collection
612-3826EA 56.5 EUR InStock
612-3826 612-3825 612-3824 612-3823 612-3822 612-3821 612-3828 612-3829 612-3827 612-3831 612-3830
VWR® Volumetric Flasks, Class A, Glass, Amber, NS Plastic Stopper
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, ambré, classe A.
  • Bouchon en PE blanc
  • Graduations et inscriptions en émail blanc
  • Étalonnées selon le contenu (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Informations de commande: Numéro de lot et certificat de lot inclus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité