L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Maatkolven, Klasse A, Glas, Amber, NS Plastic Stop
Fournisseur: VWR Collection
612-3826EA 56.5 EUR InStock
612-3826 612-3825 612-3824 612-3823 612-3822 612-3821 612-3828 612-3829 612-3827 612-3831 612-3830
VWR® Maatkolven, Klasse A, Glas, Amber, NS Plastic Stop
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, bruin, klasse A.
  • Met PE stop
  • Markeringen en inscripties in wit emaille
  • Gejusteerd op (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Informations de commande: Certificaat van conformiteit met batchnummer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité