VWR®, Portoir pour pipettes
Fournisseur: VWR Collection
612-3848EA 131 EUR InStock
612-3848
VWR®, Portoir pour pipettes
Portoirs pour pipettes
Idéales pour les pipettes sérologiques
  • Cliquez ensemble horizontalement avec des connexions latérales
  • Verrouillez solidement en place avec les connexions supérieures
  • Les aimants des deux côtés des unités se connectent solidement et en toute sécurité à la surface métallique, comme les armoires de remplissage, les hottes aspirantes, les réfrigérateurs et les congélateurs
  • Les étagères inclinées permettent de ranger les pipettes de 0,1 à 50 ml à portée de main
  • Le couvercle de protection renferme l'appareil pour empêcher l'accumulation de poussière et fournit une étagère supplémentaire pour plus d'espace lorsqu'il est connecté horizontalement
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité