Pipette pour usage répétitif, HandyStep® S
Fournisseur: Brand
705110
612-3858EA 284 EUR InStock
612-3858
Pipette pour usage répétitif, HandyStep® S
Pipettes Pipettes à répétition
Pipette pour usage répétitif, ergonomique et durable, permettant un pipetage intensif rapide et simple et, en association avec la marque PD-Tips (dix tailles différentes de 0,1 µl à 50 ml), elle garantie jusqu'à 49 distributions répétées à partir d'une seule aspiration. Également compatible avec les pointes Combitips®, Combitips® plus et d'autres pointes à usage répétitif standard.
  • Montage des pointes facilité - les pointes sont désormais simplement insérées par le dessous
  • Touche d'éjection pour une éjection de la pointe sans contact, en
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
HandyStep® S 1 612-3858
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité