Serological pipettes, Shortie, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
170361
612-4741EA 71.3 EUR InStock
612-4741
Serological pipettes, Shortie, Nunc™
Pipettes Pipettes sérologiques
PS, transparent, graduated and sterile. These sleek pipettes, made of ultra-clear virgin PS, are ideal for easy manoeuvring under the hood.
  • Disposable, plugged
  • Certified non pyrogenic
  • Bold clear graduations with easy to read scale markings
  • Non drip tip for pipette precision
  • Sterility assurance level SAL 10⁻⁶
Conditionnement: Individually wrapped in paper/plastic peel packaging.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité