VWR®, Pipettes jaugées, deux traits de jauge, classe AS
Fournisseur: VWR Collection
612-4775EA 21.4 EUR InStock
612-4775 612-4776 612-4777 612-4778 612-4779 612-4780 612-4781 612-4782 612-4783 612-4784
VWR®, Pipettes jaugées, deux traits de jauge, classe AS
Pipettes Pipettes jaugées
Verre borosilicaté 9.1.
  • Étalonnées pour la distribution (TD, Ex)
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur ambrée, pour un fort contraste
Certifications: DIN EN ISO 648
Informations de commande: Identification de lot datée et certificat de lot.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité