Pipettes de transfert
Fournisseur: RATIOLAB
2600145 2600155 2600119 2600135 2600111 2600151 2600120 2600190 2600171 2600195 2600181 2655111 2655120 2655151 2655181 2600131 2600216 2655171 2600160 2655135
612-1732EA 52.2 EUR InStock
612-1732 612-1735 612-1740 612-1744 612-1746 612-1755 612-1762 612-1774 612-1776 612-5473 612-5472 612-5474 612-5475 RATI2655151 RATI2655181 RATI2600131 RATI2600216 RATI2655171 612-5471 RATI2655135
Pipettes de transfert
Pipettes Pipettes Pasteur
En PE, à usage unique
  • Poire élastique souple
  • Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Pipettes graduées en relief bien visible
  • Stérilisation au gaz et emballage individuel
  • Adaptées au contact alimentaire
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité