Support pour pipettes, rotatif
Fournisseur: BURKLE
9630-0090
612-5697EA 150 EUR InStock
612-5697
Support pour pipettes, rotatif
Portoirs pour pipettes
Supports à pipettes avec deux platines perforées rotatives et plateau collecteur. Les supports sont appropriés pour un maximum de 40 pipettes de différentes tailles, pour toutes les pipettes graduées et jaugées d'un diamètre maximal de 18 mm.
  • PP, acier chromé
  • Hauteur réglable jusqu'à 450 mm
  • Un plateau collecteur protège les pointes des pipettes et récupère les gouttes du liquide
  • Un pied très stable garantit une sécurité absolue contre le renversement
  • Grâce à un concept magnétique innovateur, aucune vis de blocage n'est nécessaire, les platines de logement peuvent être réglées en hauteur de manière simple, flexible et à une main
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité