Cellule de Neubauer modifiée
Fournisseur: Brand
717810
612-5713EA 132 EUR InStock
612-5713
Cellule de Neubauer modifiée
Lames Cellules de numération
Cellule de numération avec la même réglure que l'Improved Neubauer, mais avec la base de la cuve enduite de rhodium.
  • Les réglures sont gravées dans la couche de rhodium et sont clairement visibles avec un microscope à réglage standard
  • En modifiant le contraste, il est possible d'inverser l'image du microscope
  • Les réglures peuvent apparaître plus claires ou plus foncées, le cas échéant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité