VWR®, Éprouvettes graduées, classe A, TPX
Fournisseur: VWR Collection
612-5839EA 16 EUR InStock
612-5839 612-5840 612-5841 612-5842 612-5843 612-5844 612-5845 612-5838
VWR®, Éprouvettes graduées, classe A, TPX
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Fabriqué en TPX, résine vierge 100%, transparent.
  • Graduation en relief et traits de jauge sur les volumes principaux
  • Bonne lecture directe par ménisque linéaire
  • Étalonné sur « In » à une température de référence de 20 °C
  • Contrainte thermique jusqu'à 121 °C (autoclavage) sans que les seuils de tolérance soient dépassés en permanence
  • Base hexagonale avec boutons-pression en bas pour assurer le nivellement et une grande stabilité
  • Numéro de lot gravé
Le certificat de lot fourni indique le numéro de lot et la valeur nominale réelleMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité