96-Well format pipetting device, Vaccu-Pette SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F378760000 F378760001
612-6020EA 137 EUR InStock
612-6020 612-6021
96-Well format pipetting device, Vaccu-Pette SP Bel-Art
Distributeurs de microplaques
Vaccu-Pette 96-well pipetting device can be used to aspirate or dispense 96 wells in less than 10 seconds, speeding up repetitive washing, dispensing or aspirating of wells by working simultaneously.
  • Transparent plastic construction
  • Available in sterile/disposable or autoclavable/reusable models
  • Ideal for efficient washing, dispensing, or aspirating of wells
The device speeds up repetitive washing, dispensing or aspirating of wells by working simultaneously. It has a vacuum outlet at one end, and a short length of 3,2 mm internal diameter tubing isMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pipetting device, sterile, disposable 1 612-6020
Pipetting device, autoclavable, reusable 1 612-6021
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité