L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Volumetric flasks, class A, blue markings, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
937249 937251 937252 937253 937234 937243 937247 937248 937290 937254 937250 937291 937236 937238 937255 937246 937245 937293 937233 937241
612-3624EA 74.8 EUR InStock
612-3624 612-7133 612-3625 612-3626 612-7123 612-3620 612-3622 612-3623 612-7136 612-7134 612-7132 612-7137 BRND937236 612-7124 BRND937255 612-7131 612-7130 612-7138 612-7122 612-7129
Volumetric flasks, class A, blue markings, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3, with PP stopper.
  • Calibrées pour contenir "In"
  • Trait de jauge et inscriptions émaillés bleu pour un bon contraste
  • Marquage DE-M
  • Avec certificat individuel compris
* In addition to DIN.
**Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité