Pipettes pour usage répétitif, mécaniques, DISTRIMAN®
Fournisseur: GILSON
F164001
612-7810EA 339 EUR InStock
612-7810
Pipettes pour usage répétitif, mécaniques, DISTRIMAN®
Pipettes Pipettes à répétition
DISTRIMAN® est une pipette pour usage répétitif à déplacement positif et réglable en continu afin de simplifier la distribution multiple lorsqu'elle est utilisée avec des seringues Gilson DISTRITIP®.
  • Zéro risque d'erreur accidentelle de conversion grâce à la lecture directe
  • Gain de temps : volume réglable en continu et nombreuses distributions d'aliquotes (jusqu'à 125)
  • Distribution multiple plus rapide
  • Bouton de réglage du volume
  • Seringues DISTRITIP® disponibles en version standard et en version stérilisée
DISTRIMAN® peut distribuer des aliquotes de volumes allant de 1 µl à 1,25 ml en combinant ses trois modèles dédiés de DISTRITIP®. Chaque seringue peut distribuer jusqu'à 125 aliquotes (du volume minimal).
Idéale pour des applications nécessitant une distribution répétitive, notamment dans les domaines cliniques, hospitaliers, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médicolégaux.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité