Logiciel Liqui-Soft® 2.0
Fournisseur: HIRSCHMANN
9564010
612-9837EA 459 EUR InStock
612-9837
Logiciel Liqui-Soft® 2.0
Logiciels Logiciels de laboratoire
Logiciel pour la titration, la distribution, la documentation et l'étalonnage automatique.
  • Permet de piloter simultanément jusqu'à 4 distributeurs de type akku-drive®ou solarus® ou autres via PC
  • Interface très conviviale, documentation de protocole aisée
  • Etalonnage de tout appareil de mesure volumétrique avec mémorisation des données exigées pour les normes DIN et ISO
  • Enregistrement et mémorisation simultanés de toutes les valeurs mesurées
  • Compatible Windows 95, 98, ME, NT, 2000 et XP
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité